Learn More
Thermo Scientific™ Porte-flacons de sécurité en PEBD Nalgene™
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec les porte-flacons de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™.
115.00€ - 134.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacon |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | PEBD |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10196750
|
Thermo Scientific™
6501-2500 |
2500ml |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10491921
|
Thermo Scientific™
6501-4000 |
4000ml |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec les porte-flacons de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces porte-flacons peuvent recevoir et protéger des bouteilles d’acides et de produits chimiques standard ; ils permettent également de verser sans avoir à sortir les flacons de leur support. Un couvercle transparent en polycarbonate protège les bouchons des flacons et permet l’identification des bouchons de couleur des flacons d’acide. Le bouchon se tourne pour se désolidariser du couvercle ; il est donc inutile de retirer un flacon du porte-flacons pour verser.
- Poignée à revêtement époxy se verrouillant en place lorsqu’un contenu est présent
- Rembourrage du porte-flacons protégeant les flacons contre le bris
Garantie : 90 jours. Pour connaître les conditions de garantie, contactez technicalsupport@thermofisher.com
Spécification
Portoir pour flacon | |
Blanc | |
PEBD | |
Carré |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.