Learn More
Thermo Scientific™ Bidons distributeurs de sécurité en PEBD Nalgene™ avec bouchon
Protection contre les fuites, les ruptures et la contamination grâce aux bidons de distribution de sécurité en polyéthylène à faible densité, une alternative sûre aux bidons en verre.
368.00€ - 1020.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Bidon de distribution sécurisée |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 2,5 po |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
Comprend | Poignée à épaulement intégrée, poignée à fond moulé et bec verseur moulé |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10192151
![]() |
Thermo Scientific™
2340-0020 |
10 L |
1020.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10614212
![]() |
Thermo Scientific™
2340-0050 |
20 l |
368.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Prévenez les fuites, la casse et la contamination avec les bidons distributeurs de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, une alternative sûre aux bidons en verre. Plus légers que ceux en verre, ces bidons en polyéthylène basse densité ont des bouchons à vis en polypropylène et des becs verseurs attachés de manière permanente. Les bidons sont dotés d’une anse large et d’une zone de préhension inférieure moulée pour un soutien supplémentaire lors du versement.
- La poignée à épaulement intégrale et la poignée inférieure moulée rendent le transport et le versement confortables et faciles
- Le bec verseur moulé réduit les éclaboussures, bouchon à l’arrière pour l’aération
- Bouchon à vis en polypropylène blanc avec attache pour éviter de le perdre
- Étanches†
Garantie : 90 jours. Pour connaître les conditions de garantie, contactez technicalsupport@thermofisher.com
Spécification
Naturel, translucide | |
2,5 po | |
Poignée à épaulement intégrée, poignée à fond moulé et bec verseur moulé | |
4 | |
Blanc | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
Bidon de distribution sécurisée | |
83 B | |
Non |
Bidon de distribution sécurisée | |
64 mm | |
PEBD | |
1 | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis, assemblé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.