Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économiques en HDPE ambré à col étroit Nalgene™, 30 ml
Les flacons HDPE ambrés à col étroit pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués en HDPE et destinés à un usage unique.
Marque:  Thermo Scientific™ DS2085-0001
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Code produit. 10020741
  • 59.87€ / 72 pièces
Expédition estimée
27-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les flacons HDPE ambrés à col étroit pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués en HDPE et destinés à un usage unique.
Version étanche, plus légère et plus souple des flacons de laboratoire Nalgene, pour des utilisations moins exigeantes.
  • Le HDPE opaque ambré réduit la translucidité aux rayons UV Bouchons vissant étanches† en polypropylène ambré compris
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l'exposition directe aux rayons UV.
Spécification
Spécification
Conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
Sans joint
20 mm
34 mm
Non
61 mm
Rond
1,35 in
30 ml
Ambré opaque
14mm
72
Non stérile
Ambrés
Oui
PP
Bouchon à vis
Oui
2,4 in
Étroit
Non
1 oz, 30 ml
1 once
Flacon économique à col étroit ambré
HDPE
72
Flacon à col étroit
20mm
Vidéos
FDS
Documents
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.