Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économiques en HDPE ambré à col étroit Nalgene™, 30 ml
Catalog Number p-4521847
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
500mL
1 l
Les flacons HDPE ambrés à col étroit pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués en HDPE et destinés à un usage unique.
Les flacons HDPE ambrés à col étroit pour échantillons Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués en HDPE et destinés à un usage unique.
Version étanche, plus légère et plus souple des flacons de laboratoire Nalgene, pour des utilisations moins exigeantes.
  • Conformes aux exigences de la Pharmacopée américaine 23 relative à la translucidité lumineuse
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools apportant de la polyvalents à ces flacons lorsque l’exposition à la lumière doit être limitée
  • Économique et recyclable ; conçu pour une utilisation unique
  • Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les capuchons sans liner assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 1 oz, 30 ml
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 34 mm
Hauteur (impériale) 2,4 in
Hauteur (métrique) 61 mm
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 1,35 in
Type de produit Flacon à col étroit
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 once
Couleur Ambré opaque
Description Flacon économique à col étroit ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 14mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 72
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambrés
Finition de col 20mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.