Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon, coloris naturel : conditionnés en vrac, 1000 ml
Description
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité les réactifs liquides grâce aux flacons de conditionnement en PEHD naturel à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Un choix idéal pour les produits chimiques spécialisés, les diagnostics, les produits biologiques, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires. Les flacons en PEHD moulés par injection présentent une construction en plastique résistant avec une épaisseur et une résistance de paroi uniformes. Bouchons en PP inclus pour l’étanchéité†.
- Fabriqués à partir de résines de qualité alimentaire haute pureté
- Recommandé pour le stockage et l’expédition de réactifs liquides.
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 24-415 mm |
Type de bouchon | À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Diamètre (métrique) | 61 mm |
Hauteur (impériale) | 2,4 in |
Hauteur (métrique) | 133 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Largeur (impériale) | 2,4 in |
Type de produit | Flacon de conditionnement à col étroit |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.