Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Stockez et expédiez des réactifs sensibles à la lumière avec des flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Idéals pour les diagnostics, les produits biologiques, les produits chimiques spécialisés, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires, ces flacons en polyéthylène haute densité sont moulés par injection pour une épaisseur et une résistance uniformes de la paroi. Ils répondent aux normes de l’USP de transmission de la lumière et sont conditionnés en vrac pour les applications d’emballage.
- Moulés par injection-soufflage pour une épaisseur et une solidité uniformes des parois
- Flacon en PEHD ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque
- Conformes aux normes USP relatives à la translucidité
- Structure en plastique robuste
- Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
- Étanches†
Recommandés dans les cas suivants :
Stockage et expédition de réactifs photosensibles.
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 20 mm |
Type de bouchon | À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Diamètre (métrique) | 34 mm |
Hauteur (impériale) | 5,23 in |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Largeur (impériale) | 2,4 in |
Type de produit | Flacon d’emballage |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.