Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD coloris naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux.Les flacons diagnostics Thermo Scientific™ Nalgene avec bouchons sont utilisés dans les kits de tests et de nombreuses applications de petit volume.Le PE haute densité naturel et translucide offre une conception durable avec des parois uniformes qui résistent à la séparation ou à la perforation.
- non stériles
- Polyéthylène haute densité naturel, transparent
- Bouchons en polypropylène opaque sans joint
- Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. 2 000 par carton. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Specifications
Capacité | 0.5 oz, 15 ml |
Joint de fermeture | Sans joint |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 20-415 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Hauteur (impériale) | 2,3 in |
Hauteur (métrique) | 58 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Largeur (impériale) | 0,98 in |
Show More |
† Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.