Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
Les tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité permettent de voir aisément les contenus.
133.80€ - 303.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PP (polypropylène) |
---|---|
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Nbre par carton | 50 |
Nb par paquet | 10 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10324691
|
Thermo Scientific™
3139-0010 |
16,1 mm | 10 ml | 82,8 mm | 50,000 x g |
133.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10491183
|
Thermo Scientific™
3139-0016 |
18,1 mm | 16 ml | 106,4 mm | 50,000 ×g |
158.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10169950
|
Thermo Scientific™
3139-0030 |
25,8 mm | 30 ml | 102,1 mm | 50,000 x G |
283.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10614321
|
Thermo Scientific™
3139-0050 |
28,8 mm | 50 ml | 113,5 mm | 100,605 x G |
303.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité permettent de voir aisément les contenus. Ces tubes présentent une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques- Résistance aux produits chimiques supérieure à celle du polycarbonate
- Autoclavage répété possible ; ces tubes durent plus longtemps que les tubes en polycarbonate soumis à un autoclavage répété
- Peuvent être utilisés dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées pouvant atteindre 50 000 x g ; les tubes Réf. 3139-0050 peuvent être centrifugés jusqu’à 100 605 x g
- Fournis avec des bouchons d’étanchéité en polypropylène avec joint silicone pour une protection anti-fuite supplémentaire lors de la centrifugation à plus de 10 000 x g ou de matériaux dangereux
- Doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale pour la centrifugation
- Autoclavables / Étanches†
Informations de commande :
Ensembles de bouchons hermétiques en option disponibles pour des tailles spécifiques. Utilisez les bouchons DS3131-0020 (pour les tubes de 30 ml) et DS3131-0024 (pour les tubes de 50 ml). La capacité réelle jusqu’au rebord de 3139-0050 est de 42 ml.
Spécification
PP (polypropylène) | |
50 | |
Non stérile | |
Rond | |
Bouchon à vis | |
Non |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
10 | |
Oui | |
Rond | |
No | |
Tube à centrifuger |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.