Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ avec bouchon : non stériles, dans un ensemble de plateaux
Catalog Number p-4521896
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Stockez et expédiez de petits volumes d’échantillons photosensibles grâce à ces flacons de diagnostic ambrés opaques à utiliser avec les kits de test et de nombreuses applications de faible volume.
Stockez et expédiez de petits volumes d’échantillons photosensibles grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™. La couleur ambrée opaque de ces flacons en polyéthylène haute densité, utilisés dans les kits d’essai et dans de nombreuses applications de petit volume, en fait la solution idéale pour le conditionnement des réactifs photosensibles. Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations. Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des plateaux rigides sous film plastique thermorétracté pour faciliter leur manipulation.
Caractéristiques :
  • Non stériles
  • En PEHD ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque, pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté. Les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 0.125 oz, 4 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 13-415 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 16 mm
Hauteur (impériale) 1,61 in
Hauteur (métrique) 41 mm
Largeur (impériale) 0,62 in
Type de produit Flacon de diagnostic
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.125 oz)
Couleur Ambré opaque
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1328
Nb par paquet 332
Stérilité Non stérile
Finition de col 13-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.