Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger Nalgene™ en PC à fond conique
Réalisez des séparations cellulaires à l’aide des tubes à centrifuger à fond conique en PC Thermo Scientific™ Nalgene™.
71.30€ - 71.70€
Spécification
Matériau | PC |
---|---|
Nbre par carton | 100 |
Nb par paquet | 10 |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10098690
|
Thermo Scientific™
3105-0015 |
17 mm | 15 ml | 120,1 mm |
71.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10070701
|
Thermo Scientific™
3105-0050 |
28,7 mm | 50 ml | 134,1 mm |
71.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Effectuez les séparations cellulaires à l’aide des tubes à centrifuger à fond conique en PC Thermo Scientific™ Nalgene™, qui présentent une résistance mécanique et une clarté exceptionnelles. Ces tubes polyvalents en PC peuvent être utilisés dans les centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées.
Caractéristiques :- Les fonds coniques concentrent les granulés dans une petite zone pour un isolement et une récupération faciles.
- Excellente clarté pour la visualisation du contenu du tube
- Pour une utilisation jusqu’à 6000 × g, dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées. Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour un fonctionnement approprié.
- Graduations moulées présentant la même durée de vie que le tube.
- Autoclavables / gradués / transparents ; L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC.
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; Bouchons emboîtants disponibles. Pour 15 ml, utilisez DS3111-0017 ; pour 50 ml, utilisez DS3111-0029.
Garantie : 90 jours
Spécification
PC | |
10 | |
Oui | |
Conique | |
Moulé | |
6000 ×g |
100 | |
Non stérile | |
Conique | |
No | |
Tube à centrifuger |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.