Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques en plastique Nalgene™
Distribuez facilement des liquides avec les becs verseurs généreux sur ces éprouvettes graduées économiques. Ces éprouvettes transparentes présentent une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs.
7.65€ - 44.55€
Spécification
Matériau | Polyméthylpentène |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Étalonnage | Pour contenir |
Forme | Rond |
À utiliser avec (application) | Laboratoires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10323341
|
Thermo Scientific™
3665-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
9.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10281591
|
Thermo Scientific™
3665-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
7.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10706831
|
Thermo Scientific™
3665-0050 |
50 ml | 1 ml |
14.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10241691
|
Thermo Scientific™
3665-0100 |
100 ml | 1 ml |
20.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10008610
|
Thermo Scientific™
3665-0250 |
250 ml | 2 ml |
23.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10413901
|
Thermo Scientific™
3665-0500 |
500 ml | 5 ml |
31.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10747211
|
Thermo Scientific™
3665-1000 |
1000 mL | 10 ml |
44.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Distribuez facilement des liquides avec les becs verseurs généreux sur les éprouvettes graduées économiques en PMP Scientific™ Nalgene™. Ces éprouvettes en polyméthylpentène transparentes présentent une excellente résistance chimique et aux chocs, et incluent des graduations intégrées faciles à lire qui ne s’effacent pas.
Caractéristiques :- Transparentes, incassables et non mouillantes.
- Économiques et recyclables—recommandées pour les laboratoires de formation
- Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
- Excellente résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
- Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de s’incliner
Spécification
Polyméthylpentène | |
Pour contenir | |
Laboratoires | |
Bouteille graduée |
1 | |
Rond | |
Rond |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.