Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Nalgene™
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
70.95€ - 104.33€
Spécification
Matériau | PC |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Étroit |
Alert:
Note: Le polycarbonate perd de sa résistance mécanique après des autoclavages répétés.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237850
|
Thermo Scientific™
4108-0125 |
125 ml | 33mm |
78.50€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10587341
|
Thermo Scientific™
4108-0250 |
250mL | 38mm |
70.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10100211
|
Thermo Scientific™
4108-0500 |
500mL | 43mm |
104.33€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
- À col étroit.
- Gradués.
- Incassables.
- Autoclavables. Avec bouchons en polypropylène à fermeture étanche, non contaminants, exempts de revêtement.
Spécification
PC | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile | |
À vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.