Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne en PP Nalgene™
67.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
67.76 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
67.76 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
52 l
Description
Choisissez les bonbonnes autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ pour le stockage de lots importants de milieux de culture, de vaccins, de milieux en vrac et de produits chimiques. Ces bonbonnes sont équipées d’un col large pour faciliter le remplissage / la distribution et elles sont fabriquées en polypropylène naturel avec un bouchon 83B en polypropylène blanc et un joint en TPE (élastomère thermoplastique).
Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adaptent parfaitement à de nombreux bouchons 83B en option avec des ensembles de raccords standard (comme les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Top Works™ et Nalgene™) et personnalisés.
Caractéristiques principales :
- Des poignées bretelles pratiques facilitent le transport et le déversement même les mains gantées
- Disponibles en versions 10, 20 et 50 L pour une utilisation dans de nombreuses applications biopharmaceutiques
- Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
- Systèmes de transfert de liquide Nalgene Top Works (n° de cat. 2135) facilitant le transfert aseptique de liquide pratique
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Informations de commande :
- Sont inclus dans les options de bouchons supplémentaires : bouchons de remplissage/ventilation rapide Nalgene (n° de cat. 2158) ou les bouchons de remplissage/ventilation Nalgene (n° de cat. 2162)
- Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : raccords de cloison cannelés Nalgene (n° de cat. 6149)
- Des ensembles de tubulures personnalisés sont disponibles. Veuillez consulter le configurateur des ensembles de tubulures personnalisés sur www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Spécification
Capacité (impériale) | 2.5 gal |
Type de produit | Bonbonne avec poignée |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 83B |
Description | Bonbonne en polypropylène avec poignées |
Diamètre (métrique) externe | 250 mm |
Capacité (métrique) | 10 l |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Pour les grands lots de milieux de culture, la fabrication de produits de vaccination, le stockage de milieux et de produits chimiques en vrac |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 389 mm |