Learn More
Thermo Scientific™ Pinces type ciseaux en polypropylène Nalgene™
Les pinces-ciseaux en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont chimiquement compatibles avec la plupart des réactifs de laboratoire, et ne sont pas sujettes à la corrosion au contact de l'acide.
Marque: Thermo Scientific™ 6320-0010
30.80 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.06750kg
Description
Les pinces-ciseaux en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont chimiquement compatibles avec la plupart des réactifs de laboratoire, et ne sont pas sujettes à la corrosion au contact de l'acide.
Le pivot d'articulation à double action produit un effet de levier supérieur et assure la durabilité de l'instrument. Les mâchoires comprennent des dents en vis à vis permettant de saisir les objets fermement. Les poignées de type ciseaux possèdent une griffe de maintien. Une pince pratique pour les colonnes de chromatographie.
- Autoclavables
- Comporte des mâchoires avec des dents imbricables pour bien saisir les objets
Spécification
Droite, cannelée | |
PP | |
Forceps | |
Type de ciseaux |
12 | |
Forceps | |
12/boîte |