Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons ambrés à profil haut en PPCO Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac, jaunes
Description
Identifiez rapidement les échantillons grâce aux bouchons en PPCO ambrés à profil haut Thermo Scientific™ Nalgene™ à codage couleur pour flacons de micro-conditionnement. Disponibles en différentes couleurs, ces bouchons ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu du récipient.
Caractéristiques :
- Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons en copolymère de polypropylène sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
- Les bouchons sont à utiliser avec les flacons de micro-conditionnement en PPCO ambrés pour fournir une barrière pour les réactifs photosensibles
- Les inserts à code couleur fixés de façon permanente sont exempts de métaux lourds toxiques
- Les inserts n’entrent pas en contact avec le contenu du flacon
- Les bouchons filetés à vis sont stériles à 10-6 SAL, exempts de RNase/DNase, non cytotoxiques, apyrogènes et étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene.
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les flacons ambrés stériles séparément (n° de cat. Réf. 342805).
Spécification
Spécification
| Description | Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Copolymère de PP |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 500 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Matériau du bouchon | Copolymère de polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.