Learn More
Thermo Scientific™ Unités de filtration stériles à usage unique Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membrane SFCA
Réalisez des filtrations sous vide et des essais biologiques à usage unique exigeant une filtration stérile, une préfiltration ou une clarification de solutions aqueuses en laboratoire ou sur le terrain.
82.50€ - 545.00€
Spécification
Membrane SFCA
Nb par paquet 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Volume (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la membrane Taille de pore Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la membrane Taille de pore Prix Quantité et disponibilité  
10450241 Afficher les documents Thermo Scientific™
122-0020
115ml 50mm 0.2 μm 82.50€
12 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10126070 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
122-0045
115ml 50mm 0,45 82.50€
12 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10454641 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
155-0020
150 ml 50 mm 0.2 μm 130.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10760792 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
155-0045
150mL 50 mm 0,45 101.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10444831 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
157-0020
250 ml 50 mm 0.2 μm 149.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 6
Ajouter au panier
10579051 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
157-0045
250mL 50mm 0,45 111.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10017770 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
156-4020
500 ml 75 mm 0.2 µm 238.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 7
Ajouter au panier
10199700 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
156-4045
500mL 75 mm 0,45 179.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10211561 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
162-0020
500 ml 90 mm 0.2 μm 217.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 21
Ajouter au panier
10740602 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
162-0045
500mL 90mm 0,45 289.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10614861 Afficher les documents Thermo Scientific™
158-0045
1000 ml 50 mm 0.45 μm 229.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-06-2020
Ajouter au panier
10017820 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
158-0020
1000 ml 75 mm 0.2 μm 233.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 4
Ajouter au panier
10382711 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
161-0020
1000 ml 90 mm 0.2 μm 342.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 3
Ajouter au panier
10405021 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
161-0045
1000mL 90 mm 0,45 269.00€
12 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 1
Ajouter au panier
11371524 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
122-0020
115ml 50mm 0.2 μm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Caractéristiques
  • La cuve supérieure se sépare du flacon de stockage pour faciliter l’accès au filtrat
  • La taille des pores, le type de membrane, la référence, le numéro de lot et la date d’expiration sont clairement indiqués sur la cuve supérieure (sauf pour le modèle de 115 ml)
  • Le bouchon étanche† à vis (sauf pour les modèles de 115 ml) empêche toute variation du pH dans la bouteille de stockage pour prolonger la durée de vie des milieux stockés
  • Le support de membrane sans tampon minimise la formation de mousse dans les échantillons protéiques
  • Apyrogènes et non cytotoxiques
  • Stérilisées par irradiation gamma et conditionnées de manière individuelle pour une durée de conservation stérile de 5 ans
  • Membranes en acétate de cellulose exemptes de tensio-actif (SFCA)
  • Faible absorption protéinique, excellents débits, peu ou pas de pertes de protéines spécifiques
  • Aucun agent humidifiant susceptible d’affecter les lignées de culture cellulaire sensibles
  • Collier jaune pour faciliter l’identification 
  • Taux de matières extractibles bien plus faible qu’avec les membranes en acétate de cellulose (AC) standard 
  • Volumes de 115 ml
  • Unités de filtration compactes pour une filtration rapide de 50 à 100 ml de liquide
  • Construction monobloc avec compartiments supérieur et inférieur indissociables
  • Non destinées au stockage de milieux après filtration (utiliser les produits Rapid-Flow en cas de stockage de milieux)
  • Les volumes de 115 ml ne sont pas dotés de plaque-support Rapid-Flow
  • Contenu :
    Couvercle en polystyrène ; cuve supérieure et flacon de stockage gradués (sauf pour le modèle de 115 ml) ; filtre à membrane intégral ; bras latéral à prise d’aération en cellulose ; adaptateur de tubulure à déconnexion rapide.
    † Le terme "étanche" qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
    Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
    Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
    Spécification
    Spécification
    SFCA
    12
    Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.