Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés à col large en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Catalog Number p-4521971
1073.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
60mL
175 ml
250mL
500mL
1000mL
Remplissez et versez facilement grâce aux flacons carrés à col large, dotés de graduations moulées pour faciliter la mesure et des parois robustes et uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations.
Remplissez et versez facilement grâce aux flacons carrés à col large en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, dotés de graduations moulées pour faciliter la mesure et des parois robustes et uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations. Ces flacons translucides permettent d’observer les niveaux de liquide et sont disponibles dans une forme carrée compacte.
Caractéristiques :
  • Large col facilitant le remplissage et le versement
  • Résistants aux produits chimiques et incassables
  • Bouchons en PP étanches† sans joint
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 2 oz., 60 ml
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 36 mm carré
Hauteur (impériale) 3,2 in
Hauteur (métrique) 83 mm
Distribution par le bouchon Non
Largeur (impériale) 1,45 in
Type de produit Flacon carré à col large
Capacité (métrique) 60mL
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Naturel
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,8 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 21mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.