Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Thermo Scientific Nalgene sont dotés d’un large col pour faciliter le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons.
Gain d’espace précieux grâce à la forme carrée. Autoclavables.
- Résistants aux acides, alcools et bases
- Flacons transparents avec visibilité du niveau de liquide
- La conception carrée offre une grande surface pour l’étiquetage
- Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
- Autoclavable
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Joint de fermeture | Sans joint |
Matériau du bouchon | Polypropylène (PP) |
Taille du bouchon | 53 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 74 mm |
Hauteur (impériale) | 5,7 po |
Hauteur (métrique) | 146 mm |
Distribution par le bouchon | Non |
Largeur (impériale) | 2,97 po |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.