Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage de microplaques Nalgene™
Les racks de stockage horizontaux de microplaques Thermo Scientific™ Nalgene constituent un système de stockage d’échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les microplaques, les plaques DeepWell et les portoirs de microtubes Cryobank.
521.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour microplaques horizontal |
---|---|
Couleur | Argent |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rectangle |
Largeur (métrique) | 13,9 cm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10718702
|
Thermo Scientific™
5039-0048 |
80 profil bas , 48 standard , 16 puits profonds |
521.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les racks de stockage horizontaux de microplaques Thermo Scientific™ Nalgene constituent un système de stockage d’échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les microplaques, les plaques DeepWell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d’ADN et d’ARN, ainsi que des composés pour le criblage à haut débit.
Les racks robustes sont utiles pour le stockage de bibliothèques génomiques, de bibliothèques d’ADN et d’ARN, le stockage de composés pour le criblage à haut débit et la conservation à court et moyen terme de composés ou microbes.- Convient aux tubes de stockage cryogénique Cryobank de 1,0 ml La configuration du rangement horizontal est adaptée à la plupart des réfrigérateurs et congélateurs Une pince de fixation sur chaque compartiment maintient les plaques en place de manière sécurisée Des poignées situées sur les faces supérieures et latérales facilitent le transport des racks Équipés d’un porte-étiquettes pour l’identification aisée du contenu du rack
Spécification
Rack pour microplaques horizontal | |
Aluminium | |
13,9 cm | |
21,6 cm |
Argent | |
Rectangle | |
5,5 po | |
8,5 po |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.