Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
Marque:  Thermo Scientific™ DS0345-0001
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 4.43000kg
Code produit. 10315751
  • 2410.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
Rampe de filtration inox
• Pour tous entonnoirs de filtration
• Autoclavable, 3 ou 6 postes
• Vannes 3 voies
• Rampe de filtration en acier inox autoclavable
• Chaque poste est équipé d'une vanne PTFE 3 voies pour un contrôle indépendant de la mise sous vide, de la ventilation et pour travailler avec un nombre de postes réduits si nécessaire
• Rampe inox
• Accessoires obligatoires bouchon percé diamètre externe 34/41mm.
Spécification
Spécification
Collecteur entonnoir de filtration à vide
Acier inoxydable
Rampe à vide
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.