Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PMP à col large Nalgene™ avec bouchon à vis en PP blanc
Description
Protégez-vous contre le bris et la contamination avec les jarres droites en PMP à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec vis en polypropylène blanc. Ces excellentes jarres de musées associent une bonne clarté à une excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont plus légères que le verre et ne perdent que 2 % d’aldéhyde formique par an.
- Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
- Leur bonne clarté et leur excellente résistance aux produits chimiques font de ces jarres des équipements polyvalents dans votre laboratoire.
- Leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et une récupération totale des échantillons.
- Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres Mason
- Elles ne sont pas étanches aux liquides ; il est déconseillé de les utiliser pour le transport de liquides.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Capacité | 60 ml (2 oz) |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53 mm |
Type de bouchon | Vis |
Diamètre (métrique) | 48 mm |
Hauteur (impériale) | 1,8 po |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Type de produit | Bocal droit |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.