Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Catalog Number p-4521922
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col large Thermo Scientific™ Nalgene™.
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité translucides répondent aux exigences de l’USP pour les récipients résistants à la lumière.
Caractéristiques :
  • Flacon en PEHD ambré translucide avec bouchon en PP ambré opaque
  • Protège les produits sensibles à la lumière tout en permettant à l’utilisateur de voir le contenu
  • Col large pour faciliter le remplissage et la distribution des liquides et des poudres
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4 oz., 125 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 38-415 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Diamètre (métrique) 50 mm
Hauteur (impériale) 3,92 po (avec bouchon) ; 3,78 po (sans bouchon)
Hauteur (métrique) 99 mm
Largeur (impériale) 1,99 in
Type de produit Flacon d’emballage
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Ambré translucide
Description Flacons de conditionnement à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.