Learn More
Acide nalidixique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Nalidixic acid is a synthetic 1,8-naphthyridine antimicrobial agent. It is also used as an inhibitor of bacterial DNA gyrase. It plays an important role in the treatment of urinary tract infections caused by susceptible gram-negative microorganisms, including the majority of E. Coli, Enterobacter species, Klebsiella species and Proteus species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide nalidixique est un agent antimicrobien synthétique de 1,8-naphthyridine. Il est également utilisé comme inhibiteur de l’ADN gyrase bactérienne. Il joue un rôle important dans le traitement des infections urinaires causées par des microorganismes Gram négatifs sensibles, y compris la majorité des espèces d’E. Coli, d’Enterobacter, de Klebsiella et de Proteus.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’acétone, le chlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acide nalidixique est un agent antimicrobien synthétique de 1,8-naphthyridine. Il est également utilisé comme inhibiteur de l’ADN gyrase bactérienne. Il joue un rôle important dans le traitement des infections urinaires causées par des microorganismes Gram négatifs sensibles, y compris la majorité des espèces d’E. Coli, d’Enterobacter, de Klebsiella et de Proteus.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’acétone, le chlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nalidixic acid |
Point de fusion | 228°C to 230°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 750515 |
Merck Index | 14,6359 |
Informations sur la solubilité | Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 232.24 |
Pourcentage de pureté | 99% |