Learn More
Macherey-Nagel™ Test d’étalon Nanaocolor™
Détectez les quantités les moins importantes de substances détectables. Les tests d’étalon Nanoolor™ de Macherey-Nagel™ sont des kits de réactifs pratiques qui utilisent des cuves rectangulaires avec un trajet optique de 50 mm pour l’analyse photométrique. L’utilisation d’un grand volume d’échantillons garantit des résultats sûrs et reproductibles.
Marque: Macherey-Nagel™ 91816
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les tests d’étalon Nanocolor™ sont des kits de réactifs pratiques et prêts à l’emploi qui peuvent effectuer jusqu’à 500 déterminations possibles avec un seul kit de test, ce qui entraîne des coûts faibles par détermination pour l’utilisateur. Une amélioration de la sélectivité est possible pour divers paramètres par extraction, où des substances potentiellement interférentes restent en phase aqueuse. Le complexe coloré avec la substance d’intérêt est extrait avec un solvant organique de la phase aqueuse et est ensuite analysé dans la phase organique.
- Approuvé—Résultats fiables et comparables : Basés sur des méthodes standard approuvées à l’échelle internationale telles que DIN, EN, ISO, EPA et APHA
- Précis—Manipulation aisée et précision optimale : Contient des réactifs précis prédosés et des accessoires étalonnés
- Polyvalent—Test parfait pour chaque demande : Des tests sont disponibles pour tous les paramètres importants de l’analyse de l’eau/des eaux usées avec différentes plages
- Unique— Pas de mélange de tests : La boîte est équipée d’une étiquette à code couleur pour une identification aisée
- Polyvalent—Cuves de 50 mm, 20 mm et 10 mm : La plupart des tests peuvent être utilisés avec une grande variété de tailles de cuves, selon la taille de l’échantillon/la plage de détection nécessaire
Spécification
Chlorine (Cl2) | |
Red label | |
Compatible Macherey-Nagel photometers | |
250 | |
0.02 - 10.0mg/L Cl2 | |
N,N-diethyl-1,4-phenylene diamine (DPD) |
DIN, EN, ISO, EPA and APHA standards | |
Photometric determination | |
10, 20 or 50 mm Cuvette Test | |
1 Kit | |
20 mL | |
Standard test |