Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) NAB Nanosep™ Systèmes centrifuges pour l'isolement des acides nucléiques
Utilisez les appareils Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l'ADN et l'ARN.
44.15€ - 163.00€
Spécification
Description | EFA :0,3 cm2 |
---|---|
Matériau (membrane) | Fibre de verre |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | PP |
Volume (métrique) | 50 à 500 μL |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17154801
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODNABC33 |
24/boîte |
44.15€
24 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164801
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
ODNABC34 |
100/boîte |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
EFA :0,3 cm2 | |
Non stérile | |
50 à 500 μL |
Fibre de verre | |
PP |