missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Napsin A Mouse, Clone: NAPSA/1238, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Napsin A |
---|---|
Clone | NAPSA/1238 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971238
|
EnquireBio
9476-MSM2-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961238
|
EnquireBio
9476-MSM2-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Napsin A | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
9476 | |
Recombinant human Napsin-A protein fragment (aa189-299) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
37kDa |
NAPSA/1238 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016883001 | |
NAPSA | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Lung adenocarcinoma |