Learn More
Naringin, MedChemExpress
MedChemExpress Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
83.70€ - 117.45€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Naringin |
---|---|
CAS | 10236-47-2 |
Couleur | Off-White |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C27H32O14 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16488878
![]() |
Medchem Express
HY-N0153 |
10 g |
117.45€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16421496
![]() |
Medchem Express
HY-N0153 |
200 mg |
83.70€
200mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.Spécification
Naringin | |
Off-White | |
C27H32O14 | |
DMSO : 250 mg/mL (430.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣Ethanol : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
580.53 | |
98.41% | |
Powder |
10236-47-2 | |
Research | |
Naringoside | |
O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13 | |
580.53 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sécurité et traitement
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.