Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour centrifugeuse non stériles de 25 ml
Filtrez des volumes allant jusqu’à 25 ml avec ces filtres en polypropylène de 25 ml pour centrifugation.
Marque: Thermo Scientific™ F2519-1
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Filtrez des volumes allant jusqu’à 25 ml grâce à ces filtres non stériles 25 ml Thermo Scientific™ National pour centrifugation. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec un récepteur conique et peuvent être utilisés avec toutes les centrifugeuses de laboratoire sur paillasse ou sur pieds.
- Force centrifuge maximale de 2 500 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Membrane en acétate de cellulose ; taille des pores de 0,22 µm | |
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
Target2 | |
25 ml |
Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse | |
0,22 μm | |
Polypropylène | |
Filtre centrifuge |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.