Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour centrifugeuse non stériles de 2 ml
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml avec ces filtres en polypropylène de 2 ml pour centrifugation
Brand: Thermo Scientific™ F2520-6
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml grâce à ces filtres pour centrifugation non stériles de 2 ml Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 5 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les centrifugeuses de laboratoire sur paillasse ou sur pieds.
- Force centrifuge maximale de 5 000 x G
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Specifications
Membrane en PVDF ; Taille des pores de 0,45 µm | |
PVDF | |
Non stérile | |
Target2 | |
2 ml |
Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse | |
0,45 μm | |
Polypropylène | |
Filtre centrifuge |