Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour centrifugeuse non stériles de 2 ml
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml avec ces filtres en polypropylène de 2 ml pour centrifugation
Marque:  Thermo Scientific™ F2520-1
107.51 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10201345
  • 121.48€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Filtrez des volumes allant jusqu’à 2 ml grâce à ces filtres pour centrifugation non stériles de 2 ml Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 5 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les centrifugeuses de laboratoire sur paillasse ou sur pieds.
  • Force centrifuge maximale de 5 000 x G
  • Non stérile
  • Conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Membrane en acétate de cellulose ; taille des pores de 0,22 µm
Acétate de cellulose
Non stérile
Target2
2 ml
Modèle de centrifugeuse sur pieds ou paillasse
0,22 μm
Polypropylène
Filtre centrifuge