Learn More
Fisherbrand™ Racks de flacons à vis 4 ml, peuvent accueillir des flacons de 100 2 ml
Maintenez et organisez efficacement les flacons lors de leur utilisation ou pour le stockage.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Alert:
- High quality construction for durability and long life
- Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
- Textured handle surface provides an assured grip
Description
Stockez efficacement les flacons avec Fisherbrand™ Portoirs pour flacons à vis de 2 ml, empilables pour encore plus d'économie d'espace.
Pinces à sertir manuelles- Pinces à sertir légères, de précision
- Fixent les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum en assurant un sertissage sûr et répétable.
- La poignée est dotée d'une vis de réglage qui permet un sertissage adéquat avec des septa d'épaisseur variée.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d'épaisseur standard
- Retirent les capsules des flacons de chromatographie ou de sérum en minimisant les dommages au niveau de la couronne du flacon.
- Il suffit de placer le tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer pour retirer cette dernière.
- S'utilisent avec les capsules standard en aluminium ; permettent aussi de retirer de nombreux types de capsules en acier.
- Tenaille forgée offrant une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules listées
- Il suffit de placer la tenaille autour de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule.
Spécification
rack Vial | |
Clear | |
PS | |
Yes |
Rack pour flacons avec couvercle | |
100 flacons | |
Square | |
Pour 2 ml flacons |