Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl National
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres de 750 µl en polypropylène pour micro-centrifugation.
Marque:  Thermo Scientific™ F2517-10
185.92 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10459624
  • 195.71€ / 100 pièces
En stock
Description
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 2 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les microcentrifugeuses de paillasse.
  • Force centrifuge maximale de 10 000 x G
  • Non stérile
  • Conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Membrane en PTFE ; Taille des pores de 0,45 µm
PTFE
Non stérile
Target2
750 μl
Centrifugeuses
0,45 μm
Polypropylène
Filtre microcentrifuge