Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl National
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres de 750 µl en polypropylène pour micro-centrifugation.
Marque:  Thermo Scientific™ F2517-5
185.41 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Code produit. 10519555
  • 217.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
Filtrez des volumes d’à peine 50 µl avec un volume de rétention faible grâce à ces filtres pour micro-centrifugation non stériles de 750 µl Thermo Scientific™ National. Les filtres sont dotés d’un boîtier de filtre en polypropylène vierge avec tube récepteur conique de 2 ml, dotés d’un bouchon et peuvent être utilisés avec toutes les microcentrifugeuses de paillasse.
  • Force centrifuge maximale de 10 000 x G
  • Non stérile
  • Conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Membrane en PVDF ; Taille des pores de 0,2 µm
PVDF
Non stérile
Target2
750 μl
Centrifugeuses
0,2 μm
Polypropylène
Filtre microcentrifuge