Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons assemblés certifiés National
Les kits de flacons assemblés certifiés Thermo Scientific™ National permettent de s’assurer de façon pratique que les flacons sont conformes à des normes de fabrication très strictes.
Marque:  Thermo Scientific™ CERT4015-84-ASM
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10017504
  • 78.20€ / 100 pièces
Expédition estimée
20-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chaque lot fait l’objet de tests complets, notamment des analyses HPLC et GC
  • Certificat de conformité inclus dans chaque boîte
  • Bouchons fixés pour éviter l’enfoncement des septa
  • Verre borosilicaté transparent de type 1 à coefficient de dilatation de 33 ou verre borosilicaté ambré de type 2 à coefficient de dilatation de 51
  • Disponibles avec ou sans étiquette d’identification
  • Micro-flacons ou inserts fixes pour l’échantillonnage de volumes limités
  • Assemblés en boîtes pratiques de 100 flacons et bouchons et septa préattachés
Spécification
Spécification
Gris
Encollé en PTFE / silicone, préfendu
Kit de flacons en verre transparents 4 ml, à vis 13-425
PTFE, Silicone
Kit de flacons assemblés
PTFE rouge / silicone blanc lié
À vis
13-425 mm
Transparent
Oui
4 ml
Échantillonnage à volume limité