Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour salles blanches
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
340.00€ - 688.01€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
---|---|
Gamme de produits | National |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Alert:
- Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
- Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
- Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Code produit | Marque | Description | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15200379
|
Thermo Scientific™
C4012-100SS |
Pince à sertir manuelle | 11 mm |
617.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15277298
|
Thermo Scientific™
C4013-100SS |
Pince à sertir manuelle | 13 mm |
617.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15267298
|
Thermo Scientific™
C4012-102SS |
Pince à dessertir manuelle | 11 mm |
688.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15210379
|
Thermo Scientific™
C4013-102SS |
Pince à dessertir manuelle | 13 mm |
662.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15220379
|
Thermo Scientific™
C4020-102SS |
Pince à dessertir manuelle | 20 mm |
662.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15217308
|
Thermo Scientific™
C4020-100SS |
Pince à sertir manuelle | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles en acier inox Thermo Scientific™ National.
Les pinces à sertir fournissent une fermeture de flacon reproductible et sûre ; les pinces à dessertir permettent de retirer facilement les capsules en aluminium sans les casser.- Construction en acier inoxydable
- Autoclavable
Specifications
Chromatographie industrielle | |
National | |
1 de chaque |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.