Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés
Choisissez des kits pratiques de flacons à vis non assemblés, dotés de bouchons avec septa pré-assemblés.
47.40€ - 80.15€
Code produit | Marque | Couleur | Matériau du bouchon | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau du bouchon | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12400238
|
Thermo Scientific™
C4015-88AW |
Ambré | Polypropylène | PTFE / silicone (75 mil) |
72.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10027364
|
Thermo Scientific™
C4015-88 |
Transparent | Polypropylène | PTFE / silicone (0,75 mil) |
63.58€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12420258
|
Thermo Scientific™
C4015-S15 |
Transparent | Polypropylène | PTFE / silicone |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12420238
|
Thermo Scientific™
C4015-89AW |
Ambré | PP | PTFE rouge / silicone blanc (60 mil) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12450238
|
Thermo Scientific™
C4015-93 |
Transparent | Phénolique | PTFE vierge blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés Thermo Scientific™ National comprennent des flacons et des bouchons avec septa pré-assemblés.
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons avec septa pré-insérés ne sont pas fixés aux flacons — conditionnés dans des polysacs
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Noir | |
4 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.