Learn More
Thermo Scientific™ Broyeurs de flacons National
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
Marque: Thermo Scientific™ C4040-PVCM
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
- Casse et sépare le liquide de tous les flacons et ampoules de 1 ml à 100 ml
- Peut traiter approximativement 5 000 tubes de 2 ml à l’heure
- Utilisation sûre dans une hotte d’aspiration ou relié à un aspirateur pour une exposition restreinte aux vapeurs inflammables ou toxiques
- Gestion des déchets responsable et respectueuse de l’environnement : le verre broyé est automatiquement séparé du solvant pour une mise au rebut séparée
Spécification
Broyeur pneumatique de paillasse pour tubes avec chariot mobile en acier inoxydable | |
National |