Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure en PEEK naturel
Idéal pour les applications de chromatographie. La tubulure en PEEK est flexible et facile à couper ; offre une excellente résistance chimique aux solvants organiques et inorganiques.
Marque: Cole-Parmer™ 02006-00
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Tubulure en PEEK
- 0,010 po de D.I. x 1/16 po de D.E.
- Couleur naturelle
- 5000psi max.
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
- 5 pi/boîte
Spécification
Tubulure en PEEK | |
Naturel | |
Chromatographie | |
1/16 po | |
1,6 mm | |
1,5 m | |
500°psi | |
100°C |
Autoclavables | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma | |
1/100 po | |
0,25 mm | |
5 pieds | |
PEEK | |
212°F |