Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés en polypropylène naturel
Ces raccords en T, droits et économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser les outils du laboratoire. Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
23.55€ - 234.00€
Spécification
Type de produit Raccords cannelés
Matériau PP
Propriétés de résistance Résistance aux produits chimiques
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, rayons gamma
Couleur Naturel
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Forme À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
15335696
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
40610-05
Droit Tubulure de 3/4 po de dia. int.
23.55€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15355696
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
40610-34
En T Tubulure de 3/4 po de dia. int.
24.95€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15327921
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
40610-31
En T Tubulure de 3/8 po de dia. int.
234.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Résistance chimique longue durée assurée
  • Disponible en plusieurs formes, droit ou en T
Spécification
Spécification
Raccords cannelés
Résistance aux produits chimiques
Naturel
PP
Oxyde d’éthylène, rayons gamma