Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits de réduction cannelés en polypropylène naturel
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Ark Plas Products™ Les connecteurs droits de réduction cannelés en polypropylène naturel sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
Marque:  Ark Plas Products™ CAD34-PR0
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Code produit. 11792585
  • 75.87€ / 25 pièces
En stock, prêt à être expédié : 6
Ajouter au panier
Description
Description
  • Économique et fiable
  • Jusqu’à 125 psi sans pince
  • Contient des matériaux de coulisse recyclés
  • Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Spécification
Naturel
PP
25/boîte
Droit
Autoclavables
Connecteur de réduction droit cannelé
Raccord 3 x 3 mm (3/8 x 1/8 po)