Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits de réduction cannelés en polypropylène naturel
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Ark Plas Products™ Les connecteurs droits de réduction cannelés en polypropylène naturel sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
64.00€ - 97.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de réduction droit cannelé |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Forme | Droit |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11782585
|
Ark Plas Products™
CAD85-PR0 |
Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 3/16 po) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11792585
|
Ark Plas Products™
CAD34-PR0 |
Raccord 3 x 3 mm (3/8 x 1/8 po) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Connecteur de réduction droit cannelé | |
PP | |
Droit |
Autoclavables | |
25/boîte | |
Naturel |