Learn More
Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Female Bulkhead Luers with Nut
Use these luers with a wide variety of medical and laboratory instruments. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Female Bulkhead Luers feature conical tapers molded to ISO 594-1 and ISO 594-2 Standards for 6% luer tapers to ensure compatibility with all other luers molded to the same standard.
Marque: Ark Plas Products™ 14FBL12P+AP14FBLHEX
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Raccord Luer PP• Température d'utilisation: -17 à 135°C
• Les raccords 1181-1130, 1182-1130 et 1183-1130
• Raccord Luer PP
• Inclus avec écrou, sont munis d'un pas de vis 1/4 28 filets pour montage sur cloison. En cas de travail sous pression, utilisez l'écrou Luer Lock 1181-1120 qui verrouille tout raccord luer mâle sur un luer lock femelle.
Spécification
Natural | |
Connecteur Luer à raccord femelle | |
Raccord 3 mm (1/8 po) |
PP | |
25 Pack | |
Nut |