Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en caoutchouc naturel
Utilisez cette tubulure pour une variété d’applications industrielles, chimiques et de construction. La tubulure en caoutchouc naturel Saint Gobain Performance Plastics™ est l’association idéale de la résistance chimique et de la durée de vie de la pompe.
156.00€ - 550.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -25deg;C |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761545
|
Saint Gobain Life Sciences
710123 |
30 mm |
550.00€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392084
|
Saint Gobain Life Sciences
710110 |
18 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11727323
|
Saint Gobain Life Sciences
71009110 |
18 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11747323
|
Saint Gobain Life Sciences
71011410 |
20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Tubulure en caoutchouc naturel
- Pour applications à vide
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR | |
Usage général en laboratoire | |
Rouge | |
70°C |
Caoutchouc naturel | |
-25deg;C | |
Flexible |