Learn More
Abeba™ Chaussures 4080 Nature
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
Marque:  Abeba™ 4080/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15661428
  • 78.99€ / 1 paire
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • attache velcro
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Caoutchouc
38
4080
Blanc
Cuir
Antidérapant
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers