Learn More
Abeba™ Chaussures 4080 Nature
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
Marque:  Abeba™ 4080/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15631438
  • 51.65€ / 1 paire
Expédition estimée
15-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • attache velcro
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Liège
45
Caoutchouc
Blanc
Cuir
Antidérapant
4080