Learn More
Abeba™ Chaussures 4096 Nature
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
Marque:  Abeba™ 4096/35
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.78000kg
Code produit. 15631488
  • 59.65€ / 1 paire
Expédition estimée
16-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Bleu
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • Attache de boucle
  • Sans métal
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Liège
35
Caoutchouc
Bleu
Velours
Antidérapant
4096