Learn More
NCOA7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NCOA7 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802195
|
Proteintech
23092-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892185
|
Proteintech
23092-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human NCOA7 protein.
NCOA7 enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. It is involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA.Spécification
NCOA7 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NI08 | |
135112 | |
NCOA7 Fusion Protein Ag19315 | |
Primary | |
-20°C | |
NCOA7 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ERAP140, ESNA1, Nbla00052, Nbla10993, NCOA7, nuclear receptor coactivator 7 | |
NCOA7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |