Learn More
NDUFAF4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NDUFAF4 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804535
|
Proteintech
26003-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894525
|
Proteintech
26003-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
26003-1-AP specifically recognizes the 20 kDa protein.
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone (coenzyme Q) in the first step of the mitochondrial respiratory chain, resulting in the translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. This gene encodes a complex I assembly factor. Mutations in this gene are a cause of mitochondrial complex I deficiency.Spécification
NDUFAF4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9P032 | |
29078 | |
NDUFAF4 Fusion Protein Ag23365 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFAF4 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf66, HRPAP20, HSPC125, My013, NDUFAF4 | |
NDUFAF4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |