Learn More
CleanSpace™ Technology Support de col
Le support de col CleanSpace™ est conçu pour être utilisé avec les unités de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ Ultra et CleanSpace™ EX.
63.70€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 :2012, EN 12942 |
---|---|
Couleur | Noir |
Jetable | Non |
Matériau | Plastique polyéthylène |
Type de produit | Support de col |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950092
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1028 |
S |
63.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15920082
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1012 |
Moyenne |
63.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15930082
|
CleanSpace™ Technology
PAF-1013 |
L |
63.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet la transpiration et la respirabilité
- Nettoyage facile et séchage rapide
- Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
- Fabriqué en plastique PE et adapté à une utilisation dans les environnements décontaminés
Spécification
AS/NZS1716 :2012, EN 12942 | |
Non | |
Support de col | |
PAF-1060, PAF-1070 |
Noir | |
Plastique polyéthylène | |
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de transformation, broyage | |
Conserver entre -10°C et +55°C |