Learn More
NEDD8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NEDD8 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836514
|
Proteintech
16777-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16826514
|
Proteintech
16777-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NEDD8 is a ubiquitin-like protein which plays an important role in cell cycle control and embryogenesis. Covalent attachment to its substrates requires prior activation by the E1 complex UBE1C-APPBP1 and linkage to the E2 enzyme UBE2M. Attachment of NEDD8 to cullins activates their associated E3 ubiquitin ligase activity, and thus promotes polyubiquitination and proteasomal degradation of cyclins and other regulatory proteins.Spécification
NEDD8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P29595, Q15843, Q71UE8 | |
18002, 25490, 4738 | |
NEDD8 Fusion Protein Ag10154 | |
Primary | |
-20°C | |
NEDD8 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
cul nedd8, Nedd 8, NEDD8, Neddylin, Ubiquitin like protein Nedd8 | |
Nedd8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |